Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke: Quickfit FR100/3S/22A
42.86 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit drei präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Buchsen
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei angewinkelte Nebenhälse
- Buchsen aus geschliffenem Glas sind mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertreffen
- Seitenhals eignet sich für das Einführen von Gaszuleitungsschläuchen und Thermometern etc. in den Kolben
- Bestehend aus Borosilikatglas für die höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
3 | |
Rund |
100 ml | |
110 mm | |
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
22Minuten
51Sekunden
57