missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03303237
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reaktionskolben nach DIN 12392
- Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
100 ml | |
Je 1 | |
Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 | |
64 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29 > 64 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur