Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
6.99 € - 277.00 €
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12580056
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-25
25 ml Kein Stopfen
221.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12623072
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-10
10 ml Kein Stopfen
233.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12599995
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-50
50 ml Kein Stopfen
170.00 €
12 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10547860
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-250
250 ml Kein Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10537860
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-1L
1000 ml Kein Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10231490
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-500
500 ml Kein Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11931516
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
4980-500
500 ml Kein Stopfen
111.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10535200
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
4980-6L
6000 ml Stopfen
277.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11921516
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-1L
1000 ml Stopfen
143.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10810161
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-10
10 mL Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11941516
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-125
125 ml Kein Stopfen
230.00 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12044777
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
4980-2L
2000 ml Stopfen
56.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11951516
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-250
250 ml Stopfen
216.32 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10251710
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-25
25 ml Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10312860
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-50
50 mL Stopfen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10470160
Unterlagen ansehen
Corning™
4980-4L
4000 ml Stopfen
134.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für erhöhte Haltbarkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder zur Verringerung von Ausbröckeln und Bruchschäden
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern