Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Brand: Corning™ 4980-500
83.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
Specifications
verstärkt gearbeitet | |
500 ml | |
100 bis 500 ml | |
6,9 in. | |
Kein Stopfen | |
36/Packung | |
Große Emaille-Markierung | |
Enghals | |
101 mm |
3,97 in. | |
Borosilikatglas | |
50 ml | |
17.6 cm | |
Enghals | |
6 St./Packung | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril | |
7 |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.