Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
Bessere mechanische StabilitätLängere Lebensdauer und erhöhte Sicherheit für den Anwender
Weniger abgeschlagene Ecken und Glasbruch durch verstärkte Ränder
Pyrex™ Borosilikatglas
Weisse Teilung und Beschriftungsfeld
Volumen: 50mL
φ/H: 51/78mm
φ Hals Innen: 14mm
Stopfengrösse: 14
Spezifikation
Gummi | |
Borosilicate Glass | |
78 mm | |
Konisch | |
Yes | |
13 |
50 mL | |
Yes | |
Stopfen | |
Yes | |
51 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 50 mL, Stopper
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur