Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke:  Corning™ 4980-25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10251710
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
Borosilikatglas
65 mm
Narrow Mouth
12/Pk.
Yes
Unsteril
11
25 ml
Ja
Stopfen
48/Cs.
Konisch
Yes
41 mm
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 25 mL, Stopper