Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-25
209.95 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für erhöhte Haltbarkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkte Ränder zur Verringerung von Ausbröckeln und Bruchschäden
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
verstärkt gearbeitet | |
25 ml | |
10 bis 25 ml | |
2,55 in. | |
Kein Stopfen | |
48/Karton | |
Große Emaille-Markierung | |
Enghals | |
41 mm |
1,61 in. | |
Borosilikatglas | |
5 ml | |
6.5 cm | |
Enghals | |
12/Packung | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril | |
0 |