Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke:  Corning™ 4980-500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10231490
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
verstärkt gearbeitet
500 ml
100 bis 500 ml
6,9 in.
Kein Stopfen
36/Packung
Große Emaille-Markierung
Enghals
101 mm
3,97 in.
Borosilikatglas
50 ml
17.6 cm
Enghals
6 St./Packung
Wiederverwendbar
Unsteril
7
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 500 ml, kein Stopfen