Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-1L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
Spezifikation
Gummi | |
Borosilikatglas | |
216 mm | |
Enghals | |
6/Packung | |
Ja | |
Unsteril | |
9 |
1000 ml | |
Ja | |
Stopfen | |
24/Karton | |
Konisch | |
Ja | |
129 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 1 l, Stopfen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur