Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke:  Corning™ 4980-1L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10537860
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
verstärkt gearbeitet
1000 ml
250 bis 1000 ml
8,5 in.
Kein Stopfen
24/Cs.
Große Emaille-Markierung
Enghals
129 mm
5.07 in.
Borosilikatglas
50 ml
21.6 cm
Enghals
6/Pk.
Wiederverwendbar
Unsteril
9
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 1 L, No Stopper