Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke:  Corning™ 4980-4L
118.42 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10470160
  • 134.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
Borosilikatglas
360 mm
Enghals
1/Packung
Ja
Unsteril
41
4000 ml
Ja
Stopfen
4/Karton
Konisch
Ja
206 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 4 l, Stopfen