Learn More
Pyrex™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Dickwandige Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Bördelrand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Marke:  Pyrex 1624/20M
286.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10101200
  • 311.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Pyrex™ dickwandige Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
  • Dicke Wände, mit Rand: für hervorragende mechanische Festigkeit
  • Robuster Aufbau: reduziert die Bruchgefahr, verringert Austauschkosten und verbessert die Sicherheit des Anwenders
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
150 mm
100/Packung
24 mm
48 ml
Borosilikatglas
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand > Fassungsvermögen:Gehäuse 48mL