Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Glasröhrchen mit Phenol-Schraubverschlüssen
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
Marke: Fisherbrand™ 73750M-94
251.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Phenol-Schraubverschluss mit weißer Gummiauskleidung
- Aus hochwertigem Borosilikatglas
- Beschriftungsbereich
- Autoklavierbar
Bestellinformation
In Schrumpffolie auf fusselfreien Tabletts verpackt
Spezifikation
Phenolharz | |
125 mm | |
Geeignet für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Gummi | |
Unsteril | |
16 mm | |
Wiederverwendbares Glasröhrchen |
16 ml | |
Borosilikatglas | |
Beschriftungsfläche | |
15-415 | |
Autoklavierbar | |
Schraubverschluss | |
Round bottom |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%