Learn More
BRAND™ Pasteurpipetten aus LDPE
Pasteurpipetten aus LDPE eignen sich hervorragend zum Aliquotieren und gewährleisten eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Anzahl von Tropfen je Milliliter.
Marke: BRAND™ 747760
37.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenanzahl pro Milliliter.
- Ideal für Aliquote.
- Pasteur-Pipetten können befüllt und tiefgefroren oder durch Hitzeversiegelung der Spitze in einen geschlossenen Behälter umgewandelt werden.
- Der integrierte Pipettierkolben lässt sich leicht zusammendrücken und beugt dadurch Ermüdungserscheinungen bei häufiger Pipettierung vor.
- Beständig gegen Gas oder Gammastrahlensterilisation.
Spezifikation
3.2 mm | |
21 bis 28 | |
Glühlampenform | |
152 mm | |
Ja |
LDPE | |
500/Packung | |
3.5 ml | |
Pasteurpipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%