Learn More
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch haben einen stabilen und flachen Boden und eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
Marke: Fisherbrand™ HS1424BF
22.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
- Für Mikrowellen-Feuchtigkeitsanalysatoren geeignet
- 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
78 x 56 x 14 mm | |
56 mm |
30 mL | |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
78 mm | |
14 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30