Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Wulstrand, dicke Wand
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Die Fisherbrand™ dickwandigen Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 90106163
31.30 EUR gültig bis 2025-01-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21645" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15852295
  • 69.20 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Merkmale: Starke Wände mit Rand, überlegene mechanische Festigkeit
  • Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
  • Entspricht: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
150 mm
50 pro Packung
24 mm
47 mL
Borosilikatglas
Ja
1.8 mm