Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar
Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen
Marke:  Fisherbrand™ 11 06 2225
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11737746
  • 965.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
  • Manuell
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 mm Bördelzange
11 mm
Edelstahl
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar > Für 11 mm-Kappen