Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
Artikelnummer. 15598431
Click to view available options
Ausreichend für:
180 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15598431
Marke: Invitrogen™ C34570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit für die Durchflusszytometrie
Das CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.
  • Überlegene Leistung — Helle Single-Peak-Färbung ermöglicht die Darstellung mehrerer Generationen
  • Langfristige Signalstabilität Hält sich gut in den Zellen für mehrere Tage nach der Färbung
  • Nicht toxisch – Färbung wirkt sich nicht nachteilig auf die Zellgesundheit aus
  • Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Eine Auswahlhilfe für alle CellTrace™ Zellproliferations-Kits für die Durchflusszytometrie anzeigen.
    Hervorragende Fluoreszenzfärbung
    Eine erfolgreiche Proliferationsanalyse durch Farbstoffverdünnung (siehe Abbildung unten) erfordert einen intensiven Farbstoff, damit durch Fluoreszenzfarbstoff markierte Zellen nach mehreren Zellteilungen von der Eigenfluoreszenz unterschieden werden können. Die durch den CellTrace™ CFSE-Farbstoff erzielte intensive Färbung ermöglicht die Darstellung von acht oder mehr Generationen proliferierender Zellen, bevor das Signal durch intrinsische zelluläre Eigenfluoreszenz ausgelöscht wird. Eine gleichmäßige und homogene Färbung führt unter den Zellen einer Population zu lediglich geringfügigen Fluoreszenzabweichungen, sodass unterschiedliche Generationen ohne die Notwendigkeit komplexer Modellierungssoftware zu sehen sind.
    Langfristige Signalretention
    Im Gegensatz zu Färbemitteln, die die Lipidmembran von Zellen markieren, durchdringt CellTrace™ CFSE-Färbemittel einfach die Plasmamembran und lagert sich kovalent an Innenzellen an, wo der stabile, gut haltende Fluoreszenzfarbstoff auch noch nach mehreren Tagen in einem Zellkulturumfeld ein einheitliches Signal liefert.
    Nicht toxisch
    CellTrace™ CFSE-Farbstoff lagert sich kovalent an alle freien Amine auf der Oberfläche und im Inneren der Zellen an, zeigt nur wenig Zytotoxizität und hat nur minimale Auswirkungen auf die Proliferationsfähigkeit bzw. Biologie von Zellen. Wissenschaftler bewiesen mithilfe der CFSE SE-Kennzeichnung, dass sich transplantierbare hämatopoetische Zellen in vitro als Reaktion auf die Stimulation durch einen Wachstumsfaktor-Cocktail vermehren.
    Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Das CellTrace™ CFSE-Zellproliferationskit enthält praktische Einwegfläschchen mit Trockenfarbstoff, die kleinvolumige Experimente ohne die Notwendigkeit des Präparierens großer Mengen an Farbstoff ermöglichen. Durch Auflösen eines Fläschcheninhaltes in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in proteinfreiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen CellTrace CFSE (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO.
  • Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
  • Beschreibung CellTrace™ Zellproliferationskit, 20 rxns, CFSE, Feststoff, Fluoreszenznachweismethode, 492/517 nm Anregungs-/Emissionswellenlänge, CellTrace™ CFSE-Etikett/Farbstoff, Lagerung bei –5 bis –30 °C, Verwendung mit Durchflusszytometer
    Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Zellproliferationskit
    Farbstofftyp CellTrace™ CFSE
    Emission 488
    Form Fest
    Format Röhrchen
    Produktlinie CellTrace
    Menge 1 Kit(s)
    Reagenztyp CFSE und zugehörige Verbindungen
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Ausreichend für 20 Reaktionen