Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Marke: DWK Life Sciences A610016001211
25.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
- Rundboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
DIN 12395 | |
Dicke: 1.1 to 1.2 mm | |
Borosilikatglas | |
100 Packung | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |
Rundboden, Hals gerade | |
100 mm | |
Nr. | |
Nein | |
16 mm |