Learn More
Contec™ ProChlor
Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in weniger als 1 min zu 100 % abtötet.
Marke: Contec™ SBC502PC
193.89 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
- Praktisches gebrauchsfertiges Sporizid
- Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in weniger als einer Minute 100 % der Sporen ab
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0,2 Mikron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, daher ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Reinräumen geeignet
- Geringe Rückstände, da auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tenside verzichtet wurde
- Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination und kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
- Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
- Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Anwendungen:
- Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
- Wird entweder als Zerstäuberpistole für kleine Bereiche oder als 1 l- und 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen erforderlich sind
Spezifikation
Desinfektionsmittel | |
6,5 bis 7,5 | |
Farblos | |
Klar | |
2000 ppm unterchlorige Säure | |
Nicht einfrieren. Unter 40 °C lagern. | |
Gefiltert | |
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für harte Oberflächen | |
2 Packungen | |
5 l |
Flüssig | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser | |
Flasche mit Verschluss | |
Limited-use | |
No | |
Doppelt verpackt in Polyethylen-Beuteln | |
169,07 oz. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241202947 | Qualitätsbescheinigung | 09/03/2025 | SBC502PC |
241102933 | Qualitätsbescheinigung | 14/02/2025 | SBC502PC |
241102926 | Qualitätsbescheinigung | 31/01/2025 | SBC502PC |
241002914 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | SBC502PC |
240702838 | Konformitätsbescheinigung | 24/11/2024 | SBC502PC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %