Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Marke: Contec™ SBT103NK
151.78 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
- Schonendes, nicht schäumendes Reinigungsmittel
- Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
- Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
- Entfernt Verunreinigungen physisch
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
- Gammabestrahlt
- Große Tröpfchengröße
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
- Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Nicht korrosiv
Anwendungen:
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
6,5 bis 7,5 | |
Farblos | |
Klar | |
0.3 % Amin-Oxid in gereinigtem Wasser (EP) | |
Limited-use | |
No | |
6/Karton |
Liquid Spray | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP) | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Gefiltert | |
Sterilität gegenüber Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen | |
1 l |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
240902876 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | SBT103NK |
240802860 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | SBT103NK |
240302707 | Qualitätsbescheinigung | 03/08/2024 | SBT103NK |
240302703 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2024 | SBT103NK |
231102625 | Qualitätsbescheinigung | 27/02/2024 | SBT103NK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
15Stunden
8Minuten
22Sekunden
51