Learn More
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083190 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Schraubverschluss
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistolenflasche
Menge:
2 Packungen
6 x 1 L
6/Karton
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
2 Flaschen
6 Flaschen
6 Liter
Artikelnummer. 15537161
Marke: Contec™ FBC502PC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in weniger als 1 min zu 100 % abtötet.
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
  • Praktisches gebrauchsfertiges Sporizid
  • Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in weniger als einer Minute 100 % der Sporen ab
  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
  • Auf 0,2 Mikron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, daher ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Reinräumen geeignet
  • Geringe Rückstände, da auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tenside verzichtet wurde
  • Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination und kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
  • Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
  • Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
  • Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
  • Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Anwendungen:
  • Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
  • Wird entweder als Zerstäuberpistole für kleine Bereiche oder als 1 l- und 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sporizid/Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 6,5 bis 7,5
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser
Konzentration 2000 ppm unterchlorige Säure
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar No
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für harte Oberflächen
Menge 2 Packungen
Volumen (metrisch) 5 l