Learn More
Contec™ ProChlor
Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in weniger als 1 min zu 100 % abtötet.
Marke: Contec™ SBT102PC
205.07 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
- Praktisches gebrauchsfertiges Sporizid
- Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in weniger als einer Minute 100 % der Sporen ab
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0,2 Mikron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, daher ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Reinräumen geeignet
- Geringe Rückstände, da auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tenside verzichtet wurde
- Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination und kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
- Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
- Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Anwendungen:
- Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
- Wird entweder als Zerstäuberpistole für kleine Bereiche oder als 1 l- und 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen erforderlich sind
Spezifikation
Sporizid | |
3 to 6 | |
Farblos | |
Klar | |
2000 ppm unterchlorige Säure | |
Nicht einfrieren. Unter 40 °C lagern. | |
Gefiltert | |
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für harte Oberflächen | |
6/Karton | |
1 l |
Liquid Spray | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Limited-use | |
No | |
Doppelt verpackt in Polyethylen | |
33,81 oz. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241202957 | Qualitätsbescheinigung | 03/04/2025 | SBT102PC |
240902894 | Qualitätsbescheinigung | 21/02/2025 | SBT102PC |
240802873 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | SBT102PC |
240802854 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | SBT102PC |
240702818 | Qualitätsbescheinigung | 22/11/2024 | SBT102PC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %