Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36.4 m x 12,7 mm
36.4m x 25,4mm
36.4 m x 1.9 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
3 in.
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Beskrivning
Verwenden Sie Bleistifte, Kugelschreiber oder lösungsmittelfeste Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die unter anspruchsvollen Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettenklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
- Haftet an allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteten Materialien
- Abziehbar, ohne dass klebrige Rückstände zurückbleiben
- Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
- Farbpapiere mit Gummiharzklebemittel sind gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig
- Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden, kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet werden
- Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Harz- |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Divers |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matte |
| Format | Klebeband |
| Material | Papier |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering