Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5200
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
Marke:  Abeba™ 5200/38
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15306691
  • 85.60 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Glattes Leder, weiß
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Leder
Rutschfest
5200
Weiß
38
Gummi
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 5200 > Größe:38