Learn More
Contec™ PeridoxRTU
PeridoxRTU is a blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Marke:  Contec™ SBC3702PX
254.22 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17271502
  • 342.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Contec PeridoxRTU ist ein von BPR und EPA zugelassenes Sporizid, das in weniger als 3 Minuten eine Reduktion von log 3 gegen Bakterien- und Pilzsporen erreicht
  • Contec PeridoxRTU ist eine gebrauchsfertige Mischung aus Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure, die effektiv gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen und Sporen wirkt
  • Die von PeridoxRTU entwickelte Formulierung enthält Tenside für eine hohe Reinigungseffizienz sowie Korrosionshemmer für den Oberflächenschutz
  • PeridoxRTU kann zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ohne Beschädigung oder Funktionsverlust verwendet werden
  • Contec PeridoxRTU wird in einer kontrollierten Umgebung gefiltert und abgefüllt
  • Das sterile Produkt ist auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 validiert
  • Das Produkt ist einzeln oder doppelt in Beuteln verpackt und wurde für den einfachen Zugang in pharmazeutischen Reinräumen entwickelt
  • Erhältlich als 0,9 l-Flasche mit Druck-/Zugverschluss für kleine Bereiche oder in 3,78 l-Behältern für die Moppkopfsättigung oder bei Bedarf an größeren Volumina
  • Die patentierte hyperaktive Chemie ermöglicht eine schnelle Reaktion und spart so Zeit für die Biodekontamination
  • Validierte sterile Version ist für Reinräume der Klasse A und B geeignet
  • Hervorragende Materialverträglichkeit und keine Beschädigung gängiger Reinraummaterialien
  • Die doppelte/einzelne Verpackung erleichtert die Desinfektion in Reinräumen
  • Der Druck-/Zugverschluss auf der 0,9 l-Flasche verhindert Tropfen und verringert das Risiko des Einatmens; kann auch einfach auf ein Wisch- oder Reinigungstuch aufgebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sporizid
Not Applicable
Durchsichtig
Klar
RTU
Non-filtered
3,78 l
Flüssig
Steril
Nicht autoklavierbar
Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure
Limited-use
No
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerGH080314241C Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberSBC3702PX
ChargennummerGH32080321231F Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/12/2023 Catalog NumberSBC3702PX
Name des Produkts
Contec™ PeridoxRTU > 3,78 L