Learn More
Abeba™ Nature 4055 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke:  Abeba™ 4055/37
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15611368
  • 103.22 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Schnallenverschluss
  • Beständig gegen Öl und Benzin
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
37
Gummi
Schwarz
Leder
Rutschfest
4055
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4055 Schuhe > Größe:37