Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marke: Contec™ FBC503NK
88.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Frei von Kontamination und Partikeln, gefiltert auf 0.22μm unter Grad-A-Luftstrom im Reinraum der Klasse C
- Geringe schäumende Reinigungswirkung
- Geringe Menge an Tensiden
- Doppelt in Beuteln in einer linearen Abreißverpackung verpackt
Spezifikation
NeutraKlean Reinigungsmittel | |
6 bis 8 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
0,3 % Aminoxid in gereinigtem Wasser (EP) | |
Limited-use | |
Für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen | |
5 l |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Farblos | |
Klar | |
Capped Bottle | |
Gefiltert | |
2 x 5 L |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250202998 | Qualitätsbescheinigung | 03/04/2025 | FBC503NK |
250202980 | Qualitätsbescheinigung | 20/03/2025 | FBC503NK |
250102974 | Qualitätsbescheinigung | 06/03/2025 | FBC503NK |
250102965 | Qualitätsbescheinigung | 06/02/2025 | FBC503NK |
241102942 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | FBC503NK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02