Learn More
Fisherbrand™ ROTA RACK DUO 0,2/1,5 ML
Zum Transfer von Lösungen zwischen 0.2 ml-PCR-Röhrchen und 0.5 bzw. 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Das Fisherbrand™ Rota-Rack™ Duo stellt eine einfache Lösung zur Untersuchung der Verdünnung und Konzentration dar.
Marke: Fisherbrand™ HS29041A
50.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Drehgestell für 48 0.2, 0.5 und 1.5 ml-PCR-Röhrchen
- Aus Polypropylen mit aufgedruckter alphanumerischer Rasterhilfe
- 4 Kombinationen möglich
- Blauer Abschnitt für 48 0.5 ml- und 48 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der Rückseite
- Violetter Bereich für 96 0.2 ml-Röhrchen in einem Standard-Array-Muster und 48 1.5 ml-Röhrchen auf der Rückseite
- Verjüngte Wells halten Röhrchen sicher und erleichtern die Entnahme
- Alphanumerische Well-Identifikation
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Mikroröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Blaue Seite: 48 x 0,5 ml-Röhrchen und 48 x 1,5 ml-Röhrchen auf der Rückseite; violette Seite: 96 x 0,2 ml-Röhrchen und 48 x 1,5 ml-Röhrchen auf der Rückseite | |
Keine | |
Unsteril | |
Je 1 | |
296 mm | |
118 mm | |
34 mm |
Standard | |
Blau/Violett | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, wenn leer | |
0.2 mL PCR Tubes, 0.5 and 1.5/2.0 mL Microcentrifuge Tubes | |
296 x 118 x 34 mm | |
11.7 in. | |
4.6 in. | |
1,3 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30