Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella Ergänzungsstoff
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella-Supplement für die selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in 24 Stunden in einem einzigen Anreicherungsschritt.
Marke: Thermo Scientific™ SR0242E
43.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella Supplement für die selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in 24 Stunden in einem einzigen Anreicherungsschritt.
- Zum Hinzufügen zu ONE Broth-Salmonella, Artikel-Nr. CM1091B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Salmonellen-Spezies | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
ONE Broth-Salmonella Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 225 ml Medium |