Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
Das Pierce Anti-DYKDDDDK-Affinitätsharz bietet eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation von Proteinen mit DYKDDDDK-Tag
Marke:  Thermo Scientific™ A36801
538.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895833
  • 622.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK-Affinitätsharz bietet eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation (IP) von DYKDDDDK-markierten Proteinen, die in In-vitro-Proteinexpressionssystemen, Bakterien, Hefen und Säugetierzellen exprimiert wurden. Die Aminosäuresequenz DYKDDDDK, allgemein bekannt als „Flag“”, wird von einem hochaffinen, monoklonalen Rattenantikörper (Klon L5) erkannt, der kovalent an UltraLink Biosupport gebunden ist.
  • Zur Proteinaufreinigung oder IP wird Harz einer Probe hinzugefügt, die DYKDDDDK-markierte(s) Protein(e) mit dem Tag entweder am N- oder C-Terminus enthält. Nach dem Erfassen von DYKDDDK-markierten Proteinen können unspezifisch gebundene Proteine durch eine Wäsche entfernt werden, bevor gebundene(s) Zielprotein(e) mit Elutionspuffer dissoziiert werden. Das Pierce Anti-DYKDDDDK-Affinitätsharz wird für die Verwendung in Spin-Aufreinigungssäulen oder Kassetten für FPLC-Instrumente empfohlen.
  • UltraLink Biosupport ist ein starres, hydrophiles, stark vernetztes, copolymerisches und poröses Harz mit hoher Kupplungskapazität. Aufgrund der Porosität, Starrheit und Haltbarkeit des Harzes eignet es sich auch für mittlere Druck- und Schnelldurchflussverfahren mit großen Probenvolumina.
    • Spezifisch — Einzigartige Basis-Beads und hochspezifische Antikörper minimieren die Bindung außerhalb des Zieles (geringe unspezifische Bindung)
    • Hochrein — Optimiertes Binden-Waschen-Eluieren-Protokoll ermöglicht hohe Reinheit
    • Hohe Ausbeute — Spezielle Antikörperkonjugationsmethode ermöglicht eine hohe Ausbeute
    • Schnell—das gesamte Aufreinigungsprotokoll dauert in der Regel weniger als 40 Minuten
    • Ökonomisch — Aufreinigungsprotokoll ermöglicht mehrmalige Wiederverwendung
    • Vielseitig — Kann in Spin-, - Schwerkraft- oder FPLC-basierten Aufreinigungs- und Anreicherungsmethoden verwendet werden
    • Skalierbar—erhältlich als 1, 5 und 50 ml-Packung abgesetztes Harz für kleinere Immunpräzipitationen oder größere Aufreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™
2 ml
Flüssig
Nasseis
Affinitätsharz
Affinity Harz
1 ml abgesetztes Harz. 2 ml werden als 50%ige Suspension in PBS mit 0,02 % Natriumazid geliefert. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Monoklonaler Anti-DYKDDDDK-Antikörper
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL396878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA36801
ChargennummerZF391905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberA36801
ChargennummerZF391625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberA36801
ChargennummerZA388888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog NumberA36801
ChargennummerYK386277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog NumberA36801
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin > 2 ml 50%ige Suspension in PBS mit 0,02 % Natriumazid