Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF260, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ UF260B29718
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Steck-Schlauchverlängerung | |
Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.