Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke:  Corning™ SA09-01
137.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11840482
  • 196.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärke: 40μm
  • Viele verschiedene Volumen
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
500/Karton
11,81 in.
19.68 in.
9 l
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld.
40 μm
500/Packung
30 cm
50 cm
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel > 9 l; Polypropylen