Learn More
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UF75
Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ UF75V6
Artikelnummer. 17559735
  • 451.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperatur eines Pt100-Sensors flexibel in der Kammer für externe Temperaturüberwachung positioniert (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
Stromschleifenschnittstelle
4 bis 20 mA
Name des Produkts
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75