Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Das Fisherbrand™ Mikroröhrchen aus Polypropylen kann wiederholt verwendet werden, da es sich um ein wiederverwendbares Mikroröhrchen aus robustem Polypropylen handelt. Das Röhrchen eignet sich ideal für allgemeine Misch- und Laborarbeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 175510
Artikelnummer. 11848362
  • 83.58 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbar 
  • 2 ml Fassungsvermögen
  • Unsteril
  • Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Mikroröhrchen
2 ml
Polypropylen
Unsteril
Flache Kappe
Autoklavierbar
Naturfarben
1000 Packung
Nein
10 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen >