Learn More
Thermo Scientific™ S55-AT2 Festwinkelrotor
Führen Sie mit diesem Festwinkelrotor eine effektive Mikro-Pelletierung von Proben durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 45865
9997.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12151670
  • 13266.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie effektive Mikro-Probenpelletierungen mit dem Thermo Scientific™ S55-A2 Festwinkelrotor durch.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
Mehrere Mikro-Probenpelletierungen und Lipoproteinflotationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S55-AT2 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
201.046 × g
59,5 mm
39,8
11 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
163.202 × g
Aluminium
12 x 1,5 ml
55.000 U/min
37 mm
42 mm
1,8 lb. (0,8 kg)
45°
125.020 × g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S55-AT2 Festwinkelrotor > S55-A2 Festwinkelrotor