Learn More
Invitrogen™ Luminex 200™ Calibration Kit
Das Luminex 200 Kalibrierkit ist für die Verwendung mit dem Luminex 200 System vorgesehen und enthält xMAP Kalibratoren für die MagPlex und MicroPlex Klassifizierungskanäle und einen Kalibrator für den Reporterkanal.
Marke:  Invitrogen™ LX2RCALK25
579.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16428365
  • 648.00 € / 25 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ein Chargenspezifischer CD ist für den Import von Zielwerten ebenfalls enthalten. Das Kit ist für die Verwendung mit der automatischen Wartungsplatte (AMP) vorgesehen. Stripwells für die AMP sind im Lieferumfang jedes Kits enthalten. Jedes Kit liefert 25 Kalibrierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierkit
25 uses
Nasses Eis
Luminex™
• 28-Well-Streifenplatten
• L x 100/200 Kalibrierkit-CD
• Mikrosphären für Luminex Klassifizierungskalibrator
• Mikrosphären für MagPlex Klassifizierungskalibrator
• Mikrosphären für Luminex Reporter-Kalibrator
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB93247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
ChargennummerB94820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
ChargennummerB96959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
ChargennummerC02292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
ChargennummerB99887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Name des Produkts
Invitrogen™ Luminex 200™ Calibration Kit > Bei 2-8 °C lagern.