Learn More
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür
Die exzellente Verarbeitung, das moderne gute Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus.
Marke: Nabertherm L-605H1ANL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tmax: 1200°C
- Hubtür
- Tischmodell
- Innenabmessungen: 380 x 490 x 330
- Außenabmessungen: 610 x 705 x 660 + 385 mm
- Volumen: 60 L
- Anschlussleistung: 9,8 kW
- Elektrischer Anschluss: 3-phasig
- Gewicht: 83 kg
- Minuten bis Tmax-100°C: 160
Spezifikation
CE compliant | |
60 L | |
Muffelofen mit Hubtür | |
705 x 610 x 660 mm | |
83 kg | |
220/240 V |
B510 | |
100°C to 1100°C | |
490 x 380 x 330 mm | |
183 lb. | |
3 Phase | |
50/60 Hz |
CE_17879036_EN.pdf
DateigrößeVersion: 122.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür > Controller Type: B510; Temperature: 1100°C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur