Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Marke: Eppendorf™ 0030125215
48.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Das einfach zu öffnende und zu schließende Design der Eppendorf Tubes™ 3810X ermöglicht eine praktische, ergonomische und verlässliche Einhandbedienung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
1000 Pk. | |
-86°C to +100°C | |
PCR Clean | |
0,05 oz. | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Microcentrifuge Tube |
1,5 ml | |
Polypropylen | |
-122.8°F to +212°F | |
Unsteril | |
Yes | |
Flat Frost Lid | |
PCR-fähig | |
30,000 x g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30