Learn More
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür
Die exzellente Verarbeitung, das moderne gute Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus.
Marke:  Nabertherm L-605H2ANL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17809046
  • 8695.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax: 1200°C
  • Hubtür
  • Tischmodell
  • Innenabmessungen: 380 x 490 x 330
  • Außenabmessungen: 610 x 705 x 660 + 385 mm
  • Volumen: 60 L
  • Anschlussleistung: 9,8 kW
  • Elektrischer Anschluss: 3-phasig
  • Gewicht: 83 kg
  • Minuten bis Tmax-100°C: 160
Spezifikation
Spezifikation
CE compliant
60 L
Muffelofen mit Hubtür
705 x 610 x 660 mm
83 kg
220/240 V
B510
100 °C bis 1200 °C
490 x 380 x 330 mm
183 lb.
3 Phase
50/60 Hz
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür > Controller Type: B510; Temperature: 1200°C