Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Tissues
Applications: Western Blot
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-31378
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Recommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Tissues are from donors with no known disease. Tissues are lysed in lysis buffer (10 mM Tris, pH 8.0, 130 mM NaCl, 1% Triton X-100, 10 mM NaF, 10 mM NaPi, 10 mM NaPPi) containing Protease Inhibitor Cocktail (PIC) and PMSF. Prior to SDS-PAGE the tissue lysate is resuspended with 4x Laemmli sample buffer with B-mercaptoethanol and denatured in boiling water. Use in Western blot reported in scientific literature (PMID 25615412) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Tissues > SDS-Page Human Tissues Membrane
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur