Learn More
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar (dehydriert)
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) gemäß EUCAST und CLSI mit diesem Medium durch.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0337B
174.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24336" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10452453
  • 310.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die CLSI-Normen. Industrieanwendung: FDA.
Pulver
500 g
Müller-Hinton-Agar
Agar
Für 13,2 l Medium
Dokumentation
Instructions
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6243716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2025 Catalog NumberCM0337B
Chargennummer6243715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2025 Catalog NumberCM0337B
Chargennummer6236011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberCM0337B
Chargennummer6227268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberCM0337B
Chargennummer6227269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberCM0337B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar (dehydriert) > Müller-Hinton-Agar; Größe: 500g
Nur für Laboranwendungen