Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar mit Pferdeblut
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit diesem Medium für anspruchsvolle Organismen gemäß EUCAST durch.
Marke: Thermo Scientific™ PB5303A
17.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit Pferdeblut, einem nach der europäischen EUCAST-Norm entwickelten und hergestellten Medium, durch.
Die Zugabe von Pferdeblut und NAD ermöglicht das Wachstum anspruchsvoller Organismen, und die Formulierung sorgt dafür, dass toxische Faktoren absorbiert werden, um ein besseres Wachstum aus sehr kleinen Inokula zu erzielen. EUCAST-konform.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Gemäß EUCAST | |
6°bis 12 °C | |
Deutschland | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Signalrot, lichtundurchlässig | |
90mm-Einzelplatte | |
MHA with Horse Blood | |
24 g ± 5 % | |
10/Pckg. |