missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Oxoid X10 GELOSE MUELLER HINTON + 2 % NACL
Marke: Thermo Scientific Oxoid PO5139A
14.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
X10 GELOSE MUELLER HINTON + 2 % NACL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Oxoid X10 GELOSE MUELLER HINTON + 2 % NACL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur