Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer, PLUS Abklatschplatte
Click to view available options
Beschreibung:
TSA mit Disinhibitor PLUS
Menge:
20/Pckg.
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Nehmen Sie problemlos Umweltüberwachungsproben gereinigter und desinfizierter Oberflächen mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor PLUS Abklatschplatten. Sie enthalten Lecithin und Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und Tween 80 zur Neutralisierung von Oberflächendesinfektionsmitteln und unterstützen die Rückgewinnung von Mikroorganismen. Die Zugabe von Natriumthiosulfat entspricht den Anforderungen der Internationalen Pharmakopöe.
Optimieren Sie die Überwachung von Reinraumumgebungen mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor PLUS Kontaktplatten für Oberflächenproben.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
- Sicher: Der kuppelförmige Boden verhindert das Herausfallen von Agar aus der Schale
- Einfach in der Handhabung: Durch die GripFit™ Technologie können die Deckel während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden
- Unkomplizierte Interpretation der Ergebnisse: Die gitterförmig unterteilte Bodenbeschichtung der Platten ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor feststellen, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt
- Einfach stapelbar: Das erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten
- Konsistenz: Herstellung mit einem speziellen automatischen Verfahren, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß BP/EP/JP/USP getestet. |
| Farbe | Elfenbeinfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | TSA mit Disinhibitor PLUS |
| Format | 55 mm-Kontaktplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllvolumen | 13 mL |
| Füllgewicht | 13.5 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Mehr anzeigen |