Learn More
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen mit Fertignährböden durch, die dem CLSI-Standard entsprechen.
Marke: Thermo Scientific™ PB5007A
15.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mühelos mit dem Fertignährboden Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar 5 % Schafblut antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen durch. Anhand einer präzisen klaren Zone können Sie bestimmen, ob die Bakterien resistent oder sensibel gegenüber den verwendeten Antibiotika sind. Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut entspricht der Amerikanischen Normung des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sowie den Europäischen Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN).
Der wichtigste Einsatzbereich von Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut sind antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST). Das Medium wurde gemäß CLSI-Standards entwickelt und hergestellt und kann in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden.Die Aufnahme von Stärke in das Medium stellt sicher, dass toxische Faktoren bei mikrobiellem Wachstum absorbiert werden. Außerdem ist die Präsenz von Stärke häufig unerlässlich für das Wachstum von Mikroorganismen aus sehr kleinen Inokula.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Spezifikation
Signalrot, lichtundurchlässig | |
Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut | |
Agar | |
verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
19,5 g ±1 g | |
10/Packung |