Learn More
Thermo Scientific™ Mueller-Hinton-Bouillon (dehydriert)
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit diesem Nährmedium durch, das in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden kann
Marke: Thermo Scientific™ CM0405B
185.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller-Hinton-Bouillon (dehydriert), einem Nährmedium, das in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden kann, mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) durch.
Der Hauptverwendungsbereich der Mueller-Hinton-Bouillon ist die antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfung (AST). Es wurde parallel zum Mueller-Hinton-Agar CM0337 entwickelt. Wenn Untersuchungen zur Antibiotika-Empfindlichkeit sowohl in Bouillon als auch in Agar durchgeführt werden, ist eine identische Nährstoffzusammensetzung der Nährböden von Vorteil. Die Mueller-Hinton-Bouillon wird für Röhrchenverdünnungstests (Bouillon-Verdünnung) bei Studien zur minimalen Hemmkonzentration (MHK) empfohlen1.
Die Mueller-Hinton-Bouillon muss nach der Sterilisation mit den zweiwertigen Kationen Mg++ und Ca++ supplementiert werden2. Das CLSI empfiehlt die folgenden Kationenzugaben Ca++, 20 bis 25 mg/l; Mg++, 10 bis 12,5 mg/l.
Zur Verbesserung der MHK-Endpunkte von Sulfonamiden und Trimethoprim3 kann der Bouillon lysiertes Pferdeblut oder Thymidinphosphorylase hinzugefügt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Erfüllt die CLSI-Normen. | |
Pulver | |
500 g |
Mueller-Hinton-Bouillon | |
Trockenkulturmedien | |
Für 23,8 l Medium |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen