Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar mit Pferdeblut
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit diesem Medium für anspruchsvolle Organismen gemäß EUCAST durch.
Marke:  Thermo Scientific™ PB1229A
16.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15574989
  • 22.25 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit Pferdeblut, einem nach der europäischen EUCAST-Norm entwickelten und hergestellten Medium, durch.
Die Zugabe von Pferdeblut und NAD ermöglicht das Wachstum anspruchsvoller Organismen, und die Formulierung sorgt dafür, dass toxische Faktoren absorbiert werden, um ein besseres Wachstum aus sehr kleinen Inokula zu erzielen. EUCAST-konform.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß EUCAST
2°bis 10 °C
Vereinigtes Königreich
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Rot, undurchsichtig
90mm-Einzelplatte
MHA with Horse Blood
26 g ± 0.6 g
10/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar mit Pferdeblut >