Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D-2 Weit-Gel-Elektrophoresesysteme
Dieses Elektrophoresesystem mit breitem Gelbereich ermöglicht die Analyse von 10 bis 80 Proben mit nur einem Gel.
Marke: Thermo Scientific™ D2-BP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Analysieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ D2 Breitgel-Elektrophoresesystem 10 bis 80 Proben auf einem einzigen Gel.
- Dank der großen Gelgröße können 15 oder 30 Proben pro Reihe mit einem Mikro-Well-Kamm geladen werden.
- Mit speziellen Kämmen und einem Mehrkanalpipetter können Proben direkt von einer 96-Well-Platte, acht oder zwölf Stück auf einmal, geladen werden.
- Das System eignet sich hervorragend zum Screening von PCR-Proben oder zur routinemäßigen DNA-Fragmentanalyse.
- Durch die kompakten Maße sparen Sie Platz auf Ihrer Arbeitsfläche.
- Mit Thermo Scientific™ EasyCast™ Gießkonstruktion und externer Gießvorrichtung — der Gelträger verfügt über eine Dichtung, so dass er gut in die Gießvorrichtung passt und eine leckagefreie Abdichtung ohne Klebeband ermöglicht.
- Durch die Elektrodenplatzierung kann das Gel schnell und ohne Beeinträchtigung der Auflösung durchlaufen.
Inhalt:
- Pufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- EasyCast UVT-Gelträger, abgedichtet
- Externe Mehrfach-Gel-Gießvorrichtung
- Vier Kämme (zwei 30-Well und zwei 40-Well Kämme, Stärke 1,5 mm)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
10 bis 80 | |
19 x 20 x 10 cm (7.38 x 7.75 x 4 in.) | |
19 cm | |
7,75 in. | |
20 cm | |
4 in. | |
150 V |
Komplettsystem mit Puffer-Austauschanschlüssen | |
Wide System, mit Pufferaustauschöffnungen | |
600 ml | |
7.38 in. | |
14.4 cm | |
6,5 | |
10.2 cm | |
10 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
D2 and D3-14 Horizonal Electrophoresis Systems User Manual
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 526.2 kB
Owl D2 Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 137.5 kB
Owl D2 Wide Gel System Illustration
Version: FEB.2016
DateigrößeVersion: 78.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ D-2 Weit-Gel-Elektrophoresesysteme > D2-Komplettsystem für breite Gele mit Pufferaustausch-Anschlüssen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur