Learn More
asecos™ Universal Sorbents Rolle
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
Marke:  asecos™ 11317
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17836436
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Universal Sorbent Roll
90 m
800.00 mm
15 kg
Heavy-duty Cloth
295.28 ft.
31.50 in.
33.07 lb.
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Rolle > Length: 90 m, Width: 80 cm